Hlavní dokumenty
C115207
Sigma-Aldrich
Bromocyclopentane
≥98%
Synonyma:
Cyclopentyl bromide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.03
Beilstein/REAXYS Number:
1209256
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI key
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)