M16806
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt
About This Item
Doporučené produkty
mp
131 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)N2CCOCC2.COc3cc(ccc3[N+]#N)N4CCOCC4
InChI
1S/2C11H14N3O2.4ClH.Zn/c2*1-15-11-8-9(2-3-10(11)13-12)14-4-6-16-7-5-14;;;;;/h2*2-3,8H,4-7H2,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
UKEGNQLCNXRWNG-UHFFFAOYSA-J
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c