Key Documents
L050050
Sigma-Aldrich
Cap B1
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonyma:
Cap B
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
type
for DNA synthesis
Quality Level
product line
Proligo Reagents
form
liquid
storage condition
dry at room temperature
suitability
conforms to structure (GC, Formulation)
compatibility
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
General description
Cap B1 solution, containing acetonitrile (ACN) and acetic anhydride, is mixed in situ with Cap A and Cap B2 solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Preparation Note
Acetonitrile / Acetic Anhydrid 6/4 (v/v)
Legal Information
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3
Cap B configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sigma-Aldrich
L050080
Cap B
Cap B configured for ABI
Sigma-Aldrich
L050030
Cap B
Cap A
Sigma-Aldrich
L040082
Cap A