Merck
Všechny fotografie(6)
Key Documents
KITALYSIS-RCM
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Medium (5, 6, 7) Ring Closing Metathesis Reaction Screening Kit - Pack of 2
About This Item
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
storage temp.
2-8°C
Application
Screening kit for ring closing metathesis. Step-by-step user guides and a downloadable experimental excel sheets are provided in the below hyperlinks.
Step-by-Step Guide for Ring Closing Metathesis/Cross Metathesis Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel file
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
  • 6x4 pre-weighed catalysts in glass microvials loaded with stir bars and topped with cap mat.
  • 2 (2 mL) ampules each of of ClPh, PhMe, i-PrOAc, Me-THF, and TFA.
  • 1 KitAlysis 24-well reaction block replacement film.
  • 4 empty substrate stock solution reaction vials with stir bars.
  • 1 internal standard.
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
Features and Benefits
  • Designed and tested by synthetic chemists.
  • Easily run 24-microscale reaction in parallel.
  • 20 μmol reactions with 1 μmol catalyst (5 mol%), 0.2 M concentration, and optional TFA additive.
  • Customizable and downloadable excel template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks.
Legal Information
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 3 µmolBezpečností list
  • 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 3 µmolBezpečností list
  • 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 3 µmolBezpečností list
  • 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 3 µmolBezpečností list
  • 682373Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721, Umicore 3 µmolBezpečností list
  • 729345Hoveyda-Grubbs Catalyst® M722, Umicore 3 µmolBezpečností list
  • 900519Isopropyl acetate, anhydrous, ZerO2®, ≥99.6% 8 mLBezpečností list
  • 9005202-Methyltetrahydrofuran, anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0% 8 mLBezpečností list
  • 900521Chlorobenzene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLBezpečností list
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLBezpečností list
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mm 1 EABezpečností list
Zobrazit všechny (11)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Navštívit knihovnu dokumentů
High-Throughput Experimentation in Catalysis and Materials Science.
Gordillo A, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2014)
Scientist-Led High-Throughput Experimentation (HTE) and Its Utility in Academia and Industry.
Schmink JR, et al.
Aldrichimica Acta, 46, 71-80 (2013)
Spencer D Dreher et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(29), 9257-9259 (2008-06-28)
Microscale parallel experimentation was used to discover three catalyst systems capable of coupling secondary organotrifluoroborates with sterically and electronically demanding aryl chlorides and bromides. The ensuing results represent the first comprehensive study of alkylboron coupling to aryl chlorides and, in
Karl D Collins et al.
Nature chemistry, 6(10), 859-871 (2014-09-23)
New organic reactivity has often been discovered by happenstance. Several recent research efforts have attempted to leverage this to discover new reactions. In this Review, we attempt to unify reported approaches to reaction discovery on the basis of the practical
Sortimentní položky
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Protokoly
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Související obsah
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
Cílem návrhu a optimalizace chemických reakcí v organické syntéze je přesná změna reakčních parametrů za účelem dosažení optimálních výsledků při hledání cest k cílovým molekulám.