JRD0169
4-Phenylisoxazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
Nc1oncc1-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9-8(6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2
InChI key
HFTKSZSXETZARM-UHFFFAOYSA-N