JRD0046
3-(4-Aminophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2cc(N)[nH]n2
InChI
1S/C9H10N4/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,10H2,(H3,11,12,13)
InChI key
YWRDVUFISVOFHY-UHFFFAOYSA-N