JKA7039
4arm-PEG20K
average MN 20,000, SH, thiol reactive
Synonyma:
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
4arm-PEG20K-SH, average Mn 20,000
form
solid
mol wt
average Mn 20,000
reaction suitability
reactivity: thiol reactive
polymer architecture
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
storage temp.
−20°C
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.