Hlavní dokumenty
HF101D
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF101D
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NC.13
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
feature
BN/SiO2 coating
optimized for hall
packaging
pkg of 16 diced devices
manufacturer/tradename
HF101D
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)