Hlavní dokumenty
HF100D
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF100D
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NC.13
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
description
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
feature
optimized for hall
packaging
pkg of 16 diced devices
manufacturer/tradename
HF100D
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)