HAM79581
Hamilton® PRP-1 (12 - 20 µm) HPLC Columns
PRP-1
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin, PRP-1, 12-20 μm
packaging
1 ea of
parameter
5000 psi pressure
technique(s)
HPLC: suitable
matrix
polymeric
particle size
12-20 μm
pore size
100 Å
operating pH
1-14
separation technique
reversed phase
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)