Doporučené produkty
assay
99%
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c