GF99482439
Polyetherketone
(PEK), film, thickness 0.1 mm, L 1 m
Synonyma:
EK351100
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 994-824-39
L
1 m
thickness
0.1 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)