Hlavní dokumenty
GF95367280
Quartz - fused
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g
Synonyma:
SI616010
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 953-672-80
weight
200 g
max. part. size
45 (micron)
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)