Merck
BCR070
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 1.20-20.00 μm particle size
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
1.20-20.00 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
BCR070
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quartz (particle size)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
BCR070-10G04061832656861