Hlavní dokumenty
GF94852873
Silver
lump, 3 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Synonyma:
AG006100
About This Item
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12141740
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.999%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 948-528-73
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
weight
10 g
max. lump size
3 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)