GF93887386
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade super-tough
Synonyma:
AM326315
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 938-873-86
weight
1000 g
nominal granule size
3 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)