Hlavní dokumenty
GF45294745
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), film, thickness 0.5 mm, L 1 m
Synonyma:
AM321400
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 452-947-45
L
1 m
thickness
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)