Hlavní dokumenty
GF93825322
Aluminum
powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
Synonyma:
AL006035
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
powder
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 938-253-22
resistivity
2.6548 μΩ-cm
weight
1000 g
max. part. size
25 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 2
1 of 2
Boron powder
Sigma-Aldrich
1.12070
Boron
Titanium powder, <45 μm avg. part. size, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
366994
Titanium