GF91798543
Chromium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.02mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonyma:
Chromium, CR000150
About This Item
assay
≥99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 917-985-43
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)