GF91696999
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 1.5 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonyma:
PP303150
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 916-969-99
size
150 × 150 mm
thickness
1.5 mm
color
natural
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)