GF91334460
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Synonyma:
ET306300
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 913-344-60
weight
100 g
color
natural
nominal granule size
2 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)