GF34416851
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), powder, mean particle size 150micron, weight 100 g
Synonyma:
ET306010
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 344-168-51
weight
100 g
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)