GF89713019
Nickel-zirconium alloy, Ni70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyma:
NJ096010
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 897-130-19
weight
100 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)