GF88255659
Nitinol alloy, Ni55Ti45
1000mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, superelastic
Synonyma:
NI207180
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 882-556-59
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)