GF87087954
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 1.5 mm, size 300 × 300 mm, white
Synonyma:
AB303150
About This Item
Doporučené produkty
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 870-879-54
size
300 × 300 mm
thickness
1.5 mm
color
white
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)