GF66555793
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 10 mm, L 200 mm, natural
Synonyma:
AB307910
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 665-557-93
L
200 mm
diam.
10 mm
color
natural
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)