Hlavní dokumenty
GF84848316
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 100 x 100mm, 0.75mm thickness, annealed
Synonyma:
FA140450
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 848-483-16
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.75 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)