GF84515687
Nickel
tube, 500mm, outside diameter 1.8mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.1mm, hard, 99.5%
Synonyma:
Nickel, NI007280
About This Item
assay
99.5%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 845-156-87
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × wall thickness
500 mm × 0.1 mm
O.D. × I.D.
1.8 mm × 1.6 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)