GF84216641
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm
Synonyma:
FF217908
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 842-166-41
L
1000 mm
diameter
5.0 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)