Merck
901410
Hexagonal boron nitride ink
greener alternative
for inkjet printing
Synonyma:
Hexagonal boron nitride dispersion, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, hBN dispersion, hBN inkjet printable ink
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
BN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.82
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
dispersion
composition
Solid content, 4.4-6.4%
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
particle size
≤0.3 μm
surface tension
30-35 dyn/cm
viscosity
6-15 cP (shear viscosity at 1000 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
density
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
greener alternative category
SMILES string
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
General description
Curing condition: 250-350 °C, 20-30 min.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Boron nitride materials have interesting properties like large energy band gap, good resistance to oxidation, excellent thermal stability, thermal conductivity, chemical inertness, significance mechanical property and widespred applications. Click here for more information.
Hexagonal boron nitride ink (hBN) is an insulating material with properties like high thermal conductivity, excellent dimensional stability, and good mechanical robustness. hBN inks can be used in the fabrication of flexible memory devices.
Application
This ink was tested on polyimide and silicon dioxide substrates.
Legal Information
Sold under Materials Transfer Agreement with Mark Hersam group at Northwestern University.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexagonal boron nitride ink
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
115.7 °F
flash_point_c
46.5 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
8000-41-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)