GF83202083
Platinum
foil, 0.2m coil, thickness 0.045mm, coil width .75mm, as rolled, 99.95%
Synonyma:
Platinum, PT000246
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 832-020-83
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × W × thickness
0.2 m × 0.75 mm × 0.045 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)