GF82650618
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 4.8mm, L 500 mm, wall thickness 0.8 mm
Synonyma:
FP307048
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 826-506-18
L
500 mm
wall thickness
0.8 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)