GF77719056
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0005 mm, L 0.1 m, coil width 315 mm
Synonyma:
ES301005
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 777-190-56
L
0.1 m
coil width
315 mm
thickness
0.0005 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)