GF91675356
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, gray
Synonyma:
ES301485
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 916-753-56
size
100 × 100 mm
thickness
0.5 mm
color
gray
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)