GF75203254
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.8 mm diameter, length 20 mm, temper as drawn
Synonyma:
PT047918
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 752-032-54
L
20 mm
diameter
1.8 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)