Hlavní dokumenty
GF69524422
Magnesium
foil, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonyma:
MG000160
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
24.31
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
UNSPSC Code:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
99.9%
form
foil
autoignition temp.
950 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 695-244-22
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
size
50 × 50 mm
thickness
0.01 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)