GF69322888
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), film, thickness 0.017 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonyma:
AM321017
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 693-228-88
L
0.5 m
coil width
300 mm
thickness
0.017 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)