Hlavní dokumenty
GF68960155
Polyetherimide
(PEI), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, clear amber
Synonyma:
EI317925
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 689-601-55
L
1000 mm
diam.
25 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)