Hlavní dokumenty
GF68838340
Alumina
rod, length 150 mm, 2.0 mm diameter, purity 99%
Synonyma:
AL607920
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 688-383-40
L
150 mm
diameter
2.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)