GF68805760
Copper
wire reel, 50m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
Synonyma:
Copper, CU005260
About This Item
assay
99.99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 688-057-60
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 m × 0.25 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)