GF68266996
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, 10.0 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Synonyma:
NI297930
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 682-669-96
L
100 mm
diameter
10.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)