Merck
466085
Cerium(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonyma:
Cerous triiodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CeI3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
520.83
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-228-3
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
particle size
−10 mesh
mp
750 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)