Hlavní dokumenty
GF68086682
Aluminum
foil, thickness 0.1 mm, diameter 15 mm, high purity 99.999%
Synonyma:
AL000565
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.999%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 680-866-82
resistivity
2.6548 μΩ-cm
diam.
15 mm
thickness
0.1 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)