Hlavní dokumenty
GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
Synonyma:
NI076011
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
assay
98%
form
powder (atomized)
manufacturer/tradename
Goodfellow 645-266-65
weight
500 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)