Merck
677426
Iron-nickel alloy
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352302
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Fe/Ni (0.55:0.45)
Quality Segment
assay
≥97%
form
nanopowder
composition
Fe, 55% , Ni, 45%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: nickel
surface area
>14.4 m2/g
particle size
<100 nm (BET)
Legal Information
Product of Engi-Mat Co.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-02-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)