GF64178624
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, L 1 m
Synonyma:
FP301305
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 641-786-24
L
1 m
thickness
0.15 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)