Merck
427861
Polypropylene
Isotactic
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH2CH(CH3)]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
beads
melt index
4 g/10 min (230°C/2.16kg)
feature
hydrophobic
hardness
99 (Rockwell R, ASTM D 785-A)
transition temp
Tm 160-165 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
InChI key
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Application
Used with ram- and screw-injection machines. For automotive, housewares, general molding products and multi- and monofiliment fiber.
Features and Benefits
High stiffness and resistance to solvents and chemicals. Resistant to environmental stress cracking. More prone to oxidation than polyethylene.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polypropylene
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)