Hlavní dokumenty
GF62679493
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
100m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Synonyma:
NB015100
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 626-794-93
L × diam.
100 m × 0.4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)