Přejít k obsahu
267279
Rhenium
powder, −100 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Synonyma:
Rhenium element
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Re
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141737
EC Number:
231-124-5
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: rhenium
particle size
−100 mesh
bp
5596 °C (lit.), 5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
density
21.02 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhenium
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)