GF60670436
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, length 1 m, temper as drawn
Synonyma:
PT055150
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 606-704-36
L
1 m
diameter
0.5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)